Learn More
Chlorure d’étain(II), anhydre, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
99.70€ - 1186.91€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.61 |
Numéro MDL | MFCD00011241 |
Clé InChI | AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Stannous chloride |
CID PubChem | 24479 |
ChEBI | CHEBI:78067 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041960.30 |
250 g |
99.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041960.A1 |
1 kg |
325.62€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041960.A7 |
5 kg |
1186.91€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It acts as an antisludging agent and a stabilizer. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating and in analytical chemistry to test mercury ions. It is also used as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. It is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7772-99-8 | |
189.61 | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
24479 | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Cl2Sn | |
MFCD00011241 | |
Stannous chloride | |
CHEBI:78067 |
Spécification
652°C | |
247°C | |
Cristalline | |
Cl2Sn | |
Stannous chloride | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorotine | |
24479 | |
189.62 | |
3.95 g/mL |
Tin(II) chloride, anhydrous | |
7772-99-8 | |
99% min | |
MFCD00011241 | |
Soluble in water,alkalies,alcohol,methy lethyl ketone,methyl acetate,and acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] | |
189.61 | |
CHEBI:78067 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302+H332-H314-H317-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Tin(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Stannous chloride