Learn More
Chlorure d’étain(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.10€ - 393.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7772-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.61 |
Numéro MDL | MFCD00011241 |
Clé InChI | AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Stannous chloride, anhydrous |
CID PubChem | 24479 |
ChEBI | CHEBI:78067 |
Nom IUPAC | λ²-tin(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16202.22 |
100 g |
38.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16202.36 |
500 g |
123.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16202.0E |
2500 g |
393.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating, analytical testing of mercury ions, formation of silver mirrors and metal-metal bonds. It is also used for tin-plating, as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. Further it is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d‘étain(II) est largement utilisé comme agent réducteur dans la synthèse organique, par exemple la conversion de quinones en hydroquinones, nitroaromatiques en amines aromatiques et la réduction de Stephen. Il peut être utilisé pour réduire certains sels métalliques en métaux, en étamant, en analyse des ions de mercure, en formation de miroirs argentés et en liaison métal-métal. Il est également utilisé pour le placage en étain, comme mordant dans la teinture textile et comme catalyseur dans la production d‘acide polylactique. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire, dans lequel il sert d‘antioxydant et d‘agent de rétention des couleurs. Il peut être utilisé dans la condensation d‘aryl aldéhydes avec des cyclohexane-1,3-diones pour synthétiser les xanthènes. Il catalyse la conversion directe des aldéhydes en bêta-céto esters.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, l‘acétone, l‘éther et le tétrahydrofurane. Insoluble dans le xylène.
Remarques
Le chlorure d‘étain(II) est très librement soluble dans l‘eau froide. Si le volume d‘eau augmente ou à chaud, il s‘hydrolyse pour former un dérivé hydroxyde insoluble.
Identifiants chimiques
7772-99-8 | |
189.61 | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
24479 | |
λ²-tin(2+) dichloride |
Cl2Sn | |
MFCD00011241 | |
Stannous chloride, anhydrous | |
CHEBI:78067 | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Spécification
652°C | |
247°C | |
7772-99-8 | |
MFCD00011241 | |
14,8783 | |
Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene. | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] | |
189.61 | |
CHEBI:78067 | |
98% | |
3.95 |
Tin(II) chloride | |
anhydrous | |
Cl2Sn | |
UN3260 | |
Stannous chloride, anhydrous | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-tin(2+) dichloride | |
24479 | |
189.62 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302+H332-H314-H317-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only