Learn More
Acétate d’étain(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
92.40€ - 336.00€
Identifiants chimiques
CAS 638-39-1
Formule moléculaire C4H6O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 236.798
Numéro MDL MFCD00054408
Clé InChI PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tin ii acetate, stannous acetate, unii-1sku167w8p, tin 2+ diacetate, tin diacetate, tin acetate, tin di acetate, stannous diacetate, diacetoxytin, tech-95
CID PubChem 69488
Nom IUPAC diacétate d’étain(2+)
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11328027
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022361.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11338027
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022361.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Tin(II) acetate is used as a precursor in the production of tin anode, Sn-Cu bimetallic nanoparticles, high surface area tin oxide catalysts. It acts as Lewis acid catalysts for the esterification and transesterification reactions. It serves as an efficient catalytic system for carbon-hydrogen activation of methoxy group of anisole in presence of palladium(II) acetate. It plays an important role in stannous oral care compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
638-39-1
236.798
PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
69488
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+2]
C4H6O4Sn
MFCD00054408
tin ii acetate, stannous acetate, unii-1sku167w8p, tin 2+ diacetate, tin diacetate, tin acetate, tin di acetate, stannous diacetate, diacetoxytin, tech-95
diacétate d’étain(2+)
Spécification
Tin(II) acetate
638-39-1
Poudre
C4H6O4Sn
tin ii acetate, stannous acetate, unii-1sku167w8p, tin 2+ diacetate, tin diacetate, tin acetate, tin di acetate, stannous diacetate, diacetoxytin, tech-95
PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
diacétate d’étain(2+)
69488
Hygroscopic
2.31
182°C to 183°C
Blanc
95%
MFCD00054408
Decomposes in water. Soluble in dilute HClSoluble in dilute hydrochloric acid,dimethyl sulfoxide and methanol.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+2]
236.798
236.8
White powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 211-335-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote