Learn More
2éthylhexanoate d’étain(II), technique., Thermo Scientific Chemicals
45.23€ - 314.57€
Identifiants chimiques
CAS 301-10-0
Formule moléculaire C16H30O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 405.122
Numéro MDL MFCD00002676
Clé InChI KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
CID PubChem 9318
Nom IUPAC 2-éthylhexanoate ; étain(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.22
100 g
45.23€
100g
11343447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.36
500 g
120.60€
500g
11323447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.A3
2 kg
314.57€
2kg
Description
Description
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, lubricants, addition agents and stabilizers for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
301-10-0
405.122
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
9318
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
C16H30O4Sn
MFCD00002676
stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
2-éthylhexanoate ; étain(2+)
Spécification
Tin(II) 2-ethylhexanoate
Incolore à jaune
>110°C (230°F)
1.494
stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
2-éthylhexanoate ; étain(2+)
9318
Technique
301-10-0
1.251 g/mL
C16H30O4Sn
MFCD00002676
Miscible with water.
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
405.122
405.11
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H361-H315-H319-H335
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 206-108-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MO7870000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante