Learn More
2-éthylhexanoate d’étain(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
30.15€ - 65.73€
Identifiants chimiques
CAS | 301-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H30O4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 405.122 |
Numéro MDL | MFCD00002676 |
Clé InChI | KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate |
CID PubChem | 9318 |
Nom IUPAC | 2-éthylhexanoate ; étain(2+) |
SMILES | CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23612.14 |
25 g |
30.15€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23612.22 |
100 g |
65.73€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, a lubricant, addition agent and a stabilizer for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 2-éthylhexanoate d’étain(II) est utilisé comme initiateur de polymérisation dans la production d’acide polylactique. Il agit comme intermédiaire ainsi que comme catalyseur pour les mousses d’uréthane, un lubrifiant, un agent d’addition et un stabilisateur pour les huiles de transformateurs.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
301-10-0 | |
405.122 | |
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L | |
9318 | |
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2] |
C16H30O4Sn | |
MFCD00002676 | |
stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate | |
2-éthylhexanoate ; étain(2+) |
Spécification
Tin(II) 2-ethylhexanoate | |
1.251 | |
Characteristic | |
1.494 | |
stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate | |
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L | |
2-éthylhexanoate ; étain(2+) | |
9318 | |
96% |
301-10-0 | |
>110°C (230°F) | |
C16H30O4Sn | |
MFCD00002676 | |
Miscible with water. | |
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2] | |
405.122 | |
405.11 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 206-108-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MO7870000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Tin(II) 2-ethylhexanoate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tin(II) 2-ethylhexanoate