Learn More
Feuille d’étain, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,999 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15436585
Click to view available options
Quantité:
30 x 150 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
CAS 7440-31-5
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Sn
Numéro MDL MFCD00133862
Quantité 30 x 150 cm
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nom IUPAC tin
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Pourcentage de pureté 98.8%
Odeur Odorless
Poids ≈329g/30x150cm
Forme Feuille