Learn More
Feuille d’étain, épaisseur 0,025 mm (0,001 po), dur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356887
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Forme : Env. 4,2 g/15 x 15 cm ; Trempe : brut de laminage
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Hard
Aspect Silver Gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 15 x 300 cm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur