Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, indicateur, Pure
Code produit. 10328603
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL MFCD00005909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TP
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Point de fusion 251.0°C to 253.0°C
Note relative au nom Indicator
Beilstein 18, I, 381
Merck Index 15, 9556
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 430.53
Perte à la dessiccation 1% max.
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Forme physique Poudre cristalline fine