Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, solution de 0,05 % p/v dans l’éthanol Code produit.: 11348977
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, solution de 0,05 % p/v dans l’éthanol
Code produit. 11348977
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11348977
Marque: Thermo Scientific Chemicals 038706.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL MFCD00005909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Note relative au nom 0.05% w/v solution in ethanol
Beilstein 359413
Poids de la formule 430.55
Tension de vapeur 57 hPa (150mm Hg) at 20°C
Densité 0.92
Couleur Incolore
Quantité 100 mL
Point d’éclair 11°C (52°F)
Forme physique Liquide
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, solution de 0,05 % p/v dans l’éthanol >