Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol
35.28€ - 317.58€
Identifiants chimiques
CAS | 76-61-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H30O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 466.592 |
Numéro MDL | MFCD00005869 |
Clé InChI | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | TB, Thymolsulfonephthalein |
CID PubChem | 65565 |
Nom IUPAC | 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10331311
|
Thermo Scientific Chemicals
420930050 |
5 g | Flacon en verre |
35.28€
5g |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10697401
|
Thermo Scientific Chemicals
420930100 |
10 g | Flacon en verre |
65.93€
10g |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10288903
|
Thermo Scientific Chemicals
420931000 |
100 g | Flacon en verre |
317.58€
100g |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
76-61-9 | |
466.592 | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
65565 | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
C27H30O5S | |
MFCD00005869 | |
TB, Thymolsulfonephthalein | |
4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol |
Spécification
Thymol Blue | |
76-61-9 | |
C27H30O5S | |
15, 9555 | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O | |
466.592 | |
466.58 | |
Acid range from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow), Alkaline range from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) | |
Poudre cristalline fine |
For analysis ACS | |
Passes Test | |
MFCD00005869 | |
TB, Thymolsulfonephthalein | |
Authentique | |
4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol | |
65565 | |
Réactif ACS | |
Marron à vert |
RUO – Research Use Only