Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, +99 %
Code produit. 10033433
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-89-5
Formule moléculaire C10H14N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Clé InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
CID PubChem 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine
Absorbance 0.62 to 0.68 (A250/A260),0.70 to 0.76 (A280/A260)
Point de fusion 187.0°C to 189.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 159552
Conditions de rotation spécifiques + 18.50 (20.00°C c=3,H2O)
Rotation spécifique + 18.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 46g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, hot ethanol, hot acetone, hot, ethyl acetate and pyridine, sparingly soluble in hot chloroform
Spectrophotométrie 98.0 to 102% (lambda max. 267nm,pH 7) molar absorptivity 9600+/-4%,on dry basis
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline