Learn More
Trifluorométhanesulfonate de thulium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
107.00€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141478-68-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3F9O9S3Tm |
Poids moléculaire (g/mol) | 616.124 |
Numéro MDL | MFCD00209617 |
Clé InChI | PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | thulium iii trifluoromethanesulfonate, thulium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid thulium iii salt, thulium triflate, tm otf 3, acmc-1c8m6, thulium 3+ tritriflate, thulium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, thulium trifluoromethanesulfonate, thulium iii tris trifluoromethanesulfonate |
CID PubChem | 2733936 |
Nom IUPAC | Thulium(3+);trifluorométhanesulfonate |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040313.04 |
2 g |
107.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040313.09 |
10 g |
399.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A raw material used in synthesis of chemicals .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141478-68-4 | |
616.124 | |
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K | |
2733936 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tm+3] |
C3F9O9S3Tm | |
MFCD00209617 | |
thulium iii trifluoromethanesulfonate, thulium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid thulium iii salt, thulium triflate, tm otf 3, acmc-1c8m6, thulium 3+ tritriflate, thulium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, thulium trifluoromethanesulfonate, thulium iii tris trifluoromethanesulfonate | |
Thulium(3+);trifluorométhanesulfonate |
Spécification
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate | |
Poudre | |
Tm(OSO2CF3)3 | |
thulium iii trifluoromethanesulfonate, thulium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid thulium iii salt, thulium triflate, tm otf 3, acmc-1c8m6, thulium 3+ tritriflate, thulium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, thulium trifluoromethanesulfonate, thulium iii tris trifluoromethanesulfonate | |
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K | |
Thulium(3+);trifluorométhanesulfonate | |
2733936 | |
98% |
141478-68-4 | |
C3F9O9S3Tm | |
MFCD00209617 | |
Soluble in water. | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tm+3] | |
616.124 | |
616.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only