Learn More
Nitrate de thulium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
181.00€ - 1888.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100641-15-4 |
---|---|
Formule moléculaire | N3O9Tm |
Poids moléculaire (g/mol) | 354.95 |
Numéro MDL | MFCD00149875 |
Clé InChI | LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | thulium(3+) trinitrate |
SMILES | [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011203.04 |
2 g |
181.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011203.09 |
10 g |
799.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011203.18 |
50 g | |||||||
Description
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100641-15-4 | |
354.95 | |
LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N | |
[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N3O9Tm | |
MFCD00149875 | |
thulium(3+) trinitrate |
Spécification
Thulium(III) nitrate hydrate | |
Agrégats cristallins humides | |
N3O9Tm | |
UN1477 | |
LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N | |
thulium(3+) trinitrate | |
354.95 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
100641-15-4 | |
(REO) | |
MFCD00149875 | |
Soluble in water. | |
[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
354.95 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 239-069-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only