Learn More
Iodure de thulium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338208
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-43-9
Numéro MDL MFCD00050141
Synonyme thulium iii iodide, acmc-1boxt
Spécification
Point d’ébullition 1260°C
Nom chimique ou matériau Thulium(III) iodide
Point de fusion 1015°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Paillettes
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire TmI3
Poids de la formule 549.65
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic