Learn More
Iodure de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
128.00€ - 408.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13813-43-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00050141 |
Synonyme | thulium iii iodide, acmc-1boxt |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042094.03 |
1 g |
128.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042094.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13813-43-9 | |
MFCD00050141 | |
thulium iii iodide, acmc-1boxt |
Spécification
1260°C | |
1015°C | |
(REO) | |
thulium iii iodide, acmc-1boxt | |
99.9% |
Thulium(III) iodide | |
13813-43-9 | |
MFCD00050141 | |
549.65 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-472-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only