Learn More
Fluorure de thulium(III), ultra sec, 99,99 % (REO)
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2200°C |
Nom chimique ou matériau | Thulium(III) fluoride |
Point de fusion | 1158°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro UN | UN3288 |
Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
Poids de la formule | 225.93 |