Learn More
Chlorure de thulium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Reacton™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336238
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Thulium(III) chloride hydrate is used in proteomics research. It is also used in the production of glass, phosphors and lasers. Further, it serves as an important dopant for fiber amplifiers. Further, it is also used to prepare thulium(III) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-86-0
Formule moléculaire Cl3Tm
Poids moléculaire (g/mol) 275.28
Numéro MDL MFCD00011283
Clé InChI ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) chloride hydrate
Couleur Vert
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 275.29 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thulium(III) chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thulium(III) chloride hydrate