Learn More
Chlorure de thulium(III) hydraté, 99,99 % (REO), Reacton™, Thermo Scientific Chemicals
75.58€ - 803.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19423-86-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Tm |
Poids moléculaire (g/mol) | 275.28 |
Numéro MDL | MFCD00011283 |
Clé InChI | ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | thulium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011201.02 |
0.5 g |
75.58€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011201.04 |
2 g |
215.07€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011201.09 |
10 g |
803.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Thulium(III) chloride hydrate is used extremely as a rare metal to study the metal science of thulium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
19423-86-0 | |
275.28 | |
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3] |
Cl3Tm | |
MFCD00011283 | |
thulium(3+) trichloride |
Especificaciones
Thulium(III) chloride hydrate | |
Vert | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011283 | |
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K | |
thulium(3+) trichloride | |
275.29 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
19423-86-0 | |
Agrégats cristallins humides | |
Cl3Tm | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3] | |
275.28 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-904-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XP0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only