Learn More
Acétate de thulium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
134.67€ - 1536.00€
Identifiants chimiques
CAS 314041-04-8
Formule moléculaire C6H9O6Tm
Poids moléculaire (g/mol) 346.07
Numéro MDL MFCD00013046
Clé InChI SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
Nom IUPAC thulium(3+) triacetate
SMILES [Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11312538
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014582.04
2 g
134.67€
2g
11302538
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014582.09
10 g
478.38€
10g
11440470
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014582.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Thulium Acetate is the important dopant for silica-based fiber amplifiers. It can also be used in portable X-ray devices that has been bombarded in a nuclear reactor as a radiation source. Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. The other main application is used for optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
314041-04-8
346.07
SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
thulium(3+) triacetate
C6H9O6Tm
MFCD00013046
acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
[Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Thulium(III) acetate hydrate
Agrégats cristallins
C6H9O6Tm
acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
thulium(3+) triacetate
346.07 (Anhydrous)
Reacton™
314041-04-8
(REO)
MFCD00013046
Moderately soluble in water,strong mineral acids.
[Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
346.07
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 254-326-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante