Learn More
Terumo™ Seringues en trois parties
Utilisez ces seringues pour une variété d’applications. Les seringues en trois parties Terumo™ respectent les normes de qualité les plus strictes, du développement au conditionnement.
Marque: Terumo™ 8SS05S1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Corps transparent pour une reconnaissance facile des bulles d’air
- Impression claire pour une gestion précise du dosage
- Les seringues sans latex ne contiennent pas de caoutchouc naturel.
- Respectueuses de l’environnement ; Conçues pour générer un minimum de déchets
Spécification
Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC | |
Transparent | |
Oui | |
Oui | |
5 ml | |
Oui |
Polypropylene, Silicone Oil (Lubricant), TPE | |
Injection de fluides immédiatement après le remplissage dans l’organisme, pour l’aspiration de fluides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres fluides corporels | |
Seringue en trois parties | |
0.2 ml | |
Embout Luer-Slip concentrique | |
Stérile |