Learn More
Masterflex™ Mamelon de réduction fileté
Filetages laminés pour une résistance améliorée. Utiliser les raccords filetés avec notre tubulure rigide pour les applications haute pression
Marque: Masterflex™ 31410-56
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre une très bonne résistance chimique.
- Taré à 7500 psi à 77°F (25°C).
- Utilisable de -65 à +550°F (-53 à +289°C).
- Les raccords filetés sont robustes et conçus pour une installation permanente.
- Nous proposons une vaste gamme de raccords filetés et réducteurs, des coudes, des raccords, des bagues, des tés et des bouchons, ainsi que des collecteurs et raccords passe-cloison.
- Disponibles en plusieurs tailles et matériaux.
Spécification
Raccord réducteur fileté, de 3/4 po NPT(M) à 1/2 po NPT(M), 316 SS | |
Acier inox (316) | |
27 mm |
Connecteur NPT(M) | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |