Learn More
Sonics Materials™ Extrémité de la sonde filetée
610.00€ - 1805.00€
Spécification
Quantité d’emballage 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10305462
Voir les accessoires Afficher les documents
Sonics Materials™
630-0220
13 mm
1805.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10734783
Voir les accessoires Afficher les documents
Sonics Materials™
630-0207
19 mm
610.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-06-2025
Description
Sonde pour sonificateur 500 et 750 W
• La sonde concentre et irradie l'énergie ultrasonique
• Une sonde à extrémité fine produit une très grande intensité de cavitation
• Une sonde de diamètre élevé produit moins d'intensité mais traite des grands volumes
• Sonde standard
• Les cavitations soumettent l'extrémité des sondes à un bombardement érosif arrachant d'infimes particules de titane
• Embouts et sondes doivent être changés régulièrement
• Avec des solvants ou liquides à basse tension de surface, toujours utiliser un prolongateur ou une sonde à embout fixe
• Ne pas utiliser d'embout interchangeable: le solvant pénétre entre embout et sonde et change la fréquence de la sonde, endommageant le générateur
• Sonde+embout
Spécification
Spécification
1 de chaque
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sonics Materials™ Extrémité de la sonde filetée