Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté pour mini-pompe à solvant
Adaptateur fileté pour mini-pompe à solvant Buerkle™.
45.95€
Spécification
À utiliser avec | Mini-pompe à solvant |
---|---|
Type | Adaptateur fileté |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15302265
|
Buerkle™
0006-4003 |
GL45-GL32 | ETFE |
45.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15382255
|
Buerkle™
0006-4002 |
GL45-GL38 | ETFE |
45.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15362255
|
Buerkle™
0006-4000 |
GL45-S40 | PTFE |
45.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec la mini-pompe à solvant Buerkle
- En ETFE
- Filetage externe : GL 45
Spécification
Mini-pompe à solvant | |
Adaptateur fileté |