Learn More
Rogo Sampaic™ Cellule Thoma
120.84€ - 129.32€
Specifications
Type de produit | Cellule Thoma |
---|---|
Quantité | 1Chaque |
Type d’échantillon | Sang |
Profondeur (métrique) | 0,1mm |
Product Code | Brand | Grid Type | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Grid Type | Price | Quantity & Availability | |||||
11750835
|
Rogo Sampaic™
ZMB034 |
Simple |
120.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730845
|
Rogo Sampaic™
ZMB031 |
Double |
129.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
Cellule Thoma | |
1Chaque | |
Sang | |
0,1mm |