Learn More
Chlorure de thiophène-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
184.00€ - 645.00€
Identifiants chimiques
CAS | 41507-35-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.59 |
Numéro MDL | MFCD00130090 |
Clé InChI | QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci |
CID PubChem | 2776377 |
Nom IUPAC | Chlorure de thiophène-3-carbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1=CSC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61428.06 |
5 g |
184.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15487968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61428.14 |
25 g |
645.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
41507-35-1 | |
146.59 | |
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N | |
2776377 | |
ClC(=O)C1=CSC=C1 |
C5H3ClOS | |
MFCD00130090 | |
3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci | |
Chlorure de thiophène-3-carbonyle |
Spécification
Thiophene-3-carbonyl chloride | |
51°C to 54°C | |
C5H3ClOS | |
UN2921 | |
3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci | |
ClC(=O)C1=CSC=C1 | |
146.59 | |
146.59 |
41507-35-1 | |
51°C (124°F) | |
MFCD00130090 | |
Moisture sensitive | |
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de thiophène-3-carbonyle | |
2776377 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H228
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 255-420-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only