Learn More
Thiophène-3-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.50€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1641-09-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3NS |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.146 |
Numéro MDL | MFCD00151852 |
Clé InChI | GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h |
CID PubChem | 74231 |
Nom IUPAC | thiophène-3-carbonitrile |
SMILES | C1=CSC=C1C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13115.06 |
5 g |
57.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13115.14 |
25 g |
188.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1641-09-4 | |
109.146 | |
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N | |
74231 | |
C1=CSC=C1C#N |
C5H3NS | |
MFCD00151852 | |
3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h | |
thiophène-3-carbonitrile |
Spécification
Thiophene-3-carbonitrile | |
1.2 | |
86°C (186°F) | |
C5H3NS | |
MFCD00151852 | |
107104 | |
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N | |
thiophène-3-carbonitrile | |
74231 | |
98% |
1641-09-4 | |
205°C | |
Recognizable | |
1.5615 | |
UN3276 | |
3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h | |
C1=CSC=C1C#N | |
109.146 | |
109.15 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H227-H312-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Combustible liquid.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, LIQUIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-687-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only