Learn More
Chlorure de thiophène-2-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437596
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5271-67-0
Formule moléculaire C5H3ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 146.59
Numéro MDL MFCD00005428
Clé InChI QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
CID PubChem 78928
Nom IUPAC Chlorure de thiophène-2-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2-carbonyl chloride
Densité 1.372
Point d’ébullition 105°C (30 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.59
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 110145
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 146.6
Pourcentage de pureté 98%