Learn More
Ester de pinacol de l’acide thiophène-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.20€ - 473.00€
Identifiants chimiques
CAS | 193978-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15BO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.098 |
Numéro MDL | MFCD05663878 |
Clé InChI | FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441 |
CID PubChem | 10703628 |
Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyl-2-thiophène-2-yl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15430719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63819.03 |
1 g |
41.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15440719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63819.06 |
5 g |
130.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15450719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63819.14 |
25 g |
473.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
193978-23-3 | |
210.098 | |
FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N | |
10703628 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2 |
C10H15BO2S | |
MFCD05663878 | |
2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441 | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-thiophène-2-yl-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
Thiophene-2-boronic acid pinacol ester | |
65°C to 70°C | |
MFCD05663878 | |
FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-thiophène-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
10703628 | |
98% |
193978-23-3 | |
C10H15BO2S | |
2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2 | |
210.098 | |
228.12 | |
Solide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only