Learn More
Ester de bis(pinacol) de l’acide thiophène-2,5-diboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
73.50€ - 276.00€
Identifiants chimiques
CAS | 175361-81-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H26B2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.06 |
Numéro MDL | MFCD09800563 |
Clé InChI | AOJXAKMKFDBHHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-bis-thiopheneboronic acid pinacol ester, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2,5-diboronic acid bis pinacol ester, thiophene-2,5-diboronicacidbis pinacol ester, bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane-2,5-thiophene, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thiophene, 2,2'-thiene-2,5-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane |
CID PubChem | 23058061 |
Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyle-2-[5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15439295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51725.03 |
1 g |
73.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15449295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51725.06 |
5 g |
276.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
175361-81-6 | |
336.06 | |
AOJXAKMKFDBHHT-UHFFFAOYSA-N | |
23058061 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C16H26B2O4S | |
MFCD09800563 | |
2,5-bis-thiopheneboronic acid pinacol ester, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2,5-diboronic acid bis pinacol ester, thiophene-2,5-diboronicacidbis pinacol ester, bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane-2,5-thiophene, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thiophene, 2,2'-thiene-2,5-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-tétraméthyle-2-[5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester | |
216°C to 220°C | |
MFCD09800563 | |
AOJXAKMKFDBHHT-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tétraméthyle-2-[5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane | |
23058061 | |
97% |
175361-81-6 | |
C16H26B2O4S | |
2,5-bis-thiopheneboronic acid pinacol ester, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2,5-diboronic acid bis pinacol ester, thiophene-2,5-diboronicacidbis pinacol ester, bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane-2,5-thiophene, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thiophene, 2,2'-thiene-2,5-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
336.06 | |
336.06 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only