Learn More
Bromure de thionyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.00€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS | 507-16-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.87 |
Numéro MDL | MFCD00011448 |
Clé InChI | HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at |
CID PubChem | 68176 |
Nom IUPAC | Dibromure de sulfurooyl |
SMILES | BrS(Br)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15648.14 |
25 g |
43.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15648.22 |
100 g |
109.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thionyl bromide is used as a brominating agent in organic synthesis. It is used in the bromination of alfa-beta-unsaturated carbonyl compounds. It is also used to prepare alkyl bromides from alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de thionyle est utilisé comme agent de bromation dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la bromation des composés carbonylés alpha-beta-non saturés. Il est également utilisé pour préparer des bromures d‘alkyle à partir d‘alcools.
Solubilité
Miscible avec du benzène, du toluène et de l‘éther.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l‘eau, l’hydrobromure, l‘acétone et l‘alcool. Il s‘hydrolyse facilement pour libérer du bromure d‘hydrogène.
Identifiants chimiques
507-16-4 | |
207.87 | |
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N | |
68176 | |
BrS(Br)=O |
Br2OS | |
MFCD00011448 | |
thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at | |
Dibromure de sulfurooyl |
Spécification
47°C to 49°C (20mmHg) | |
-52°C | |
Br2OS | |
UN3264 | |
thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at | |
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N | |
Dibromure de sulfurooyl | |
68176 | |
97% | |
1.675 | |
2.683 |
Thionyl bromide | |
507-16-4 | |
MFCD00011448 | |
14,9347 | |
Miscible with benzene,toluene and ether. | |
BrS(Br)=O | |
207.87 | |
207.88 | |
Acrid | |
Light and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 208-064-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only