Learn More
Acide thioglycolique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
47.80€ - 56.19€
Identifiants chimiques
CAS | 68-11-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.112 |
Numéro MDL | 4876 |
Clé InChI | CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio |
CID PubChem | 1133 |
ChEBI | CHEBI:30065 |
Nom IUPAC | Acide 2-sulfanylacétique |
SMILES | C(C(=O)O)S |
Description
Acide thioglycolique, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
68-11-1 | |
92.112 | |
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N | |
1133 | |
Acide 2-sulfanylacétique |
C2H4O2S | |
4876 | |
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio | |
CHEBI:30065 | |
C(C(=O)O)S |
Spécification
68-11-1 | |
Incolore | |
220°C | |
C2H4O2S | |
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio | |
C(C(=O)O)S | |
92.112 | |
CHEBI:30065 | |
Liquide |
-16°C | |
1.5 | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
4876 | |
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-sulfanylacétique | |
1133 | |
92.11g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Mercaptoacetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.