Learn More
Thioflavine T, Thermo Scientific Chemicals
32.80€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2390-54-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H19ClN2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.86 |
Numéro MDL | MFCD00011944 |
Clé InChI | JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Basic Yellow 1, C.I. 49005 |
CID PubChem | 16953 |
ChEBI | CHEBI:76023 |
Nom IUPAC | 4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10589063
|
Thermo Scientific Acros
211760050 |
5 g | Flacon en verre |
32.80€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10792631
|
Thermo Scientific Acros
211760250 |
25 g | Flacon en verre |
91.90€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10005823
|
Thermo Scientific Acros
211761000 |
100 g | Flacon en verre |
269.00€
100g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2390-54-7 | |
318.86 | |
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M | |
16953 | |
4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure |
C17H19ClN2S | |
MFCD00011944 | |
Basic Yellow 1, C.I. 49005 | |
CHEBI:76023 | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1 |
Spécification
Thioflavin T | |
C17H19ClN2S | |
27, 377 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent | |
Authentique | |
4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure | |
16953 | |
318.85 | |
Ocre-jaune à jaune |
2390-54-7 | |
MFCD00011944 | |
Basic Yellow 1, C.I. 49005 | |
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1 | |
318.86 | |
CHEBI:76023 | |
Complies | |
Poudre |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 219-228-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only