Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
172.00€ - 181.00€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Quantité | 750/Carton |
Type de pores | Fentes |
Type de bouchon | Couvercle fixé, charnière avant |
Compatible avec PrintMate | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16384096
|
Epredia™
B851736BE |
Beige |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16394096
|
Epredia™
B851736BL |
Blue |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16304106
|
Epredia™
B851736GN |
Vert |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16314106
|
Epredia™
B851736GY |
Gris |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16324106
|
Epredia™
B851736LA |
Lavande |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16334106
|
Epredia™
B851736LG |
Vert clair |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16344106
|
Epredia™
B851736LI |
Lilas |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16354106
|
Epredia™
B851736OR |
Orange |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16364106
|
Epredia™
B851736PK |
Rose |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16374106
|
Epredia™
B851736TN |
Brun clair |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16384106
|
Epredia™
B851736WH |
Blanc |
181.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16394106
|
Epredia™
B851736YW |
Jaune |
172.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spécification
Oui | |
Fentes | |
Oui | |
Cassettes à fentes |
750/Carton | |
Couvercle fixé, charnière avant | |
À utiliser avec les imprimantes PrintMate™ |