Learn More
Epredia™ Thinline Biopsy Cassettes in Tube Packs
For biopsy tissue samples, cassettes have a front lid hinge, attached lids in matching colors, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
218.00€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Quantité | 750/Carton |
Type de pores | Petits carrés |
Type de bouchon | Couvercle fixé, charnière avant |
Compatible avec PrintMate | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16304116
|
Epredia™
B851737BE |
Beige |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16314116
|
Epredia™
B851737BL |
Bleu |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16324116
|
Epredia™
B851737GN |
Vert |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16334116
|
Epredia™
B851737GY |
Gris |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16354116
|
Epredia™
B851737LG |
Vert clair |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16364116
|
Epredia™
B851737LI |
Lilas |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16374116
|
Epredia™
B851737OR |
Orange |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16384116
|
Epredia™
B851737PK |
Rose |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16394116
|
Epredia™
B851737TN |
Brun clair |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16304126
|
Epredia™
B851737WH |
Blanc |
218.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spécification
Oui | |
Petits carrés | |
Oui | |
Cassette pour biopsie Thinline |
750/Carton | |
Couvercle fixé, charnière avant | |
À utiliser avec les imprimantes PrintMate™ |