Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe pour chromatographie sur couche mince
Avec une aiguille revêtue de PTFE pour réduire la tension superficielle entre l’aiguille et le liquide.
121.00€ - 150.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Calibre d’aiguille | 22 G |
Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
Type de produit | Aiguille pour seringue |
Pression max. | 68,9 bar |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331922
|
Hamilton™
80950 |
50 μl |
121.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11537834
|
Hamilton™
81050 |
100 μl |
150.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ulli Idéales pour la détection d’échantillons reproductible /lili Les 19 premiers millimètres d’aiguille sont revêtus de PTFE /lili Aiguilles fixes /li/ulSpécification
Non autoclavable | |
7,75 mm | |
68,9 bar | |
1/boîte |
22 G | |
Aiguille pour seringue | |
50°C | |
Soudé |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe pour chromatographie sur couche mince