Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tube d’échantillonnage à alésage mince, dia. int. 2 mm
À utiliser avec les balances de sensibilité magnétique MKII
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 014350.KG
78.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11490400
  • 79.29€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Diamètre intérieur : 2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
Tube d’échantillonnage à alésage mince
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tube d’échantillonnage à alésage mince, dia. int. 2 mm > 1pc