Learn More
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-acide carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
112.00€ - 280.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59944-79-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4N2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.181 |
Clé InChI | MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid |
CID PubChem | 7164578 |
Nom IUPAC | Acide thiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylique |
SMILES | C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10167992
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31501CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
112.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10177992
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31501DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
280.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
59944-79-5 | |
180.181 | |
thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid | |
Acide thiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylique |
C7H4N2O2S | |
MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N | |
7164578 | |
C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O |
Spécification
Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid | |
90% | |
thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid | |
C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O | |
180.181 | |
180.19 |
59944-79-5 | |
C7H4N2O2S | |
MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N | |
Acide thiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylique | |
7164578 | |
90% |