Learn More
Beckman Coulter™ Thick Wall PC Centrifuge Tubes
For use in ultracentrifuge rotors. Beckman Coulter™ Thick Wall PC Centrifuge Tubes are 1mL open top polycarbonate tubes for tabletop UCF applications.
Marque: Beckman Coulter™ NC9495303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For use in Ultracentrifuge Rotors:
- TLA-120.2 (Part Numbers 362046, 357656)
- MLA-150 (Part Numbers 393489, 393490)
Spécification
1.00 mL | |
Ultracentrifuge Rotors: TLA-120.2, MLA-150 | |
34 mm | |
Open Top | |
Centrifuge Tube (Thick Wall) |
Polycarbonate | |
100 | |
Round | |
11 mm |