Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure de tétrazolium bleu de thiazolyle, 98 %
49.85€ - 155.78€
Identifiants chimiques
CAS 298-93-1
Formule moléculaire C18H16BrN5S
Poids moléculaire (g/mol) 414.33
Numéro MDL MFCD00011964,MFCD00066662
Clé InChI AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
CID PubChem 64965
ChEBI CHEBI:53233
Nom IUPAC 2-(3,5-diphényltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-diméthyl-1,3-thiazole ; bromure
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Products 2
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
11302727
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Chemicals
L11939.03
1 g
49.85€
1g
11312727
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Chemicals
L11939.06
5 g
155.78€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la mesure de la prolifération cellulaire. Produit une solution jaunâtre qui est convertie en formazan MTT bleu foncé insoluble dans l’eau par les déshydrogénases mitochondriales des cellules vivantes. Le bromure de tétrazolium bleu de thiazolyle est un colorant utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire. Il est utilisé comme indicateur direct de la cytotoxicité (comme le dépistage des médicaments contre le cancer) et de l’apoptose. En tant qu’accepteur d’électrons, il est utilisé pour étudier les déshydrogénases dépendantes du nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP).
Solubilité
Soluble dans l’eau, dans l’éthanol, 2-méthoxyéthanol et la solution saline tamponnée au phosphate.
Remarques
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Chemical Identifiers
298-93-1
414.33
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
64965
2-(3,5-diphényltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-diméthyl-1,3-thiazole ; bromure
C18H16BrN5S
MFCD00011964,MFCD00066662
thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
CHEBI:53233
[Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
∽195°C (decomposition)
C18H16BrN5S
3825277
thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
2-(3,5-diphényltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-diméthyl-1,3-thiazole ; bromure
64965
414.33
298-93-1
Odorless
MFCD00011964,MFCD00066662
Air, light, and moisture sensitive
Soluble in water,ethanol,2-methoxyethanol and phosphate buffered saline.
[Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
414.33
CHEBI:53233
98%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H341
missing translation for 'einecsNumber' : 206-069-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XF8060000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Product Identifier
  • Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche