Learn More
Thiazole-5-méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
41.10€ - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38585-74-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.15 |
Clé InChI | WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole |
CID PubChem | 2763216 |
Nom IUPAC | 1,3-thiazol-5-ylméthanol |
SMILES | C1=C(SC=N1)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15335018
|
Thermo Scientific Acros
455550050 |
5 g |
41.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15345018
|
Thermo Scientific Acros
455550250 |
25 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
38585-74-9 | |
115.15 | |
5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole | |
1,3-thiazol-5-ylméthanol |
C4H5NOS | |
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N | |
2763216 | |
C1=C(SC=N1)CO |
Spécification
Thiazole-5-methanol | |
1.3200g/mL | |
C4H5NOS | |
5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole | |
C1=C(SC=N1)CO | |
115.15 | |
115.15 |
38585-74-9 | |
94% min. (GC) | |
1.32 | |
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-thiazol-5-ylméthanol | |
2763216 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HProvoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS PEN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Thiazole-5-methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.