Learn More
Corning™ Microplaques PCR 96 puits en PP Thermowell™ Gold
Disponibilité en version jupe pleine, demi-jupe ou jupe élevée
Marque: Corning™ 3752
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microplaques PCR Corning Thermowell GOLD à 96 puits sont fournies en quatre formats pour garantir une flexibilité maximale et une parfaite correspondance pour vos applications. Les microplaques PCR à 96 puits Thermowell d’origine sont universelles et peuvent être découpées en 3 x 8 segments de puits.
Spécification
Sans Dnase, ni RNase | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
PP | |
Produit non stérile | |
Pour applications d’automatisation, de RT-PCR | |
10/boîte | |
Transparent |
Standard | |
8 x 12 | |
Couverture totale | |
96 | |
Rond | |
50/carton | |
50/carton |