Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Les réfrigérants PolarPack fournissent des solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit. Disponibles dans un large choix de styles et de tailles, nos réfrigérants sont conçus pour offrir une protection fiable contre la température pour une vaste gamme de produits et d’emballages sensibles à la température.
Marque: Sonoco™ THV245025F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit
- Le gel change de phase à 0°C.
- conditionnez le liquide de refroidissement dans le congélateur avant les expéditions.
- réfrigération pour le transport des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux.
- Pour les envois congelés ou réfrigérés.
- Alternative à la glace humide.
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
12 oz | |
Polyéthylène | |
Pour l‘expédition, la température des emballages est critique pendant le transit |
6 x 5,5 x 1 po | |
0°C |