Learn More
Nickel Electro™ Clip pour thermomètre
Le clip de thermomètre Nickel Electro™ permet de réduire les risques de casse et est livré complet avec un thermomètre à tige pliée pour s’adapter aux bains-marie.
Marque: Nickel Electro™ TC-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Thermomètre équipé de deux joints toriques en caoutchouc assurant un ajustement serré à l’intérieur du clip
- Réduit les risques de casse
- Les températures peuvent être facilement lues même lorsqu’un couvercle accessoire de gamme SL est installé
- Des patins adhésifs sont fixés sur le corps du clip, ce qui l’empêche de rayer le bain-marie
- Utilisé comme référence pour mesurer la température réelle de l’eau du bain-marie
Spécification
Clip pour thermomètre | |
Acier inoxydable | |
15 x 1 cm | |
Thermomètre rempli d’esprit à tige pliée |