Learn More
Brannan™ Thermomètre pour kit de salle de classe
Le thermomètre du kit de classe Brannan™ est fourni dans un plateau en plastique bleu et comprend une variété de thermomètres de laboratoire et un ensemble de notes pédagogiques.
Marque: Brannan™ 25/700/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plateau en plastique bleu adapté aux systèmes de stockage standard en classe.
- Comprend une variété de thermomètres de laboratoire et un ensemble de notes pédagogiques.
- Conçu pour être utilisé en classe et pour aider les enseignants à dispenser le programme national.
- Tous les thermomètres fournis sont remplis d’alcool vert.
Spécification
Boîtier en plastique bleu, 8 thermomètres de 150 mm de marque initial™ ; 7 thermomètres de 300 mm de marque initial™ ; 1 thermomètre de 300 mm non étalonné et notes pédagogiques détaillées | |
Kit de thermomètre |