Learn More
Oakton™ Sonde isolée FEP Digi-Sense™
Utilisez cette sonde pour une immersion à long terme dans des environnements semi-caustiques. La sonde isolée en FEP Cole-Parmer™ Digi-Sense™ offre une grande souplesse d’utilisation grâce à sa tige scellée et peut être utilisée dans des environnements difficiles ou immergée dans des liquides. Parfaite pour un usage général quotidien.
40.72€ - 42.19€
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11771349
|
Oakton™
08466-83 |
-200°C à +204°C |
42.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775288
|
Oakton™
08500-96 |
-257°C à +399°C |
40.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Toutes les sondes à fils isolés sont dotées d’un câble isolé droit, mais ne présentent pas de poignée et disposent de mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T. Fabriquées à partir d’un câble 24AWG pour garantir un temps de réponse rapide ainsi qu’une capacité appliquée dans les endroits difficiles d’accès- Isolées avec une jonction étanche en FEP
- Chaque sonde est scellée hermétiquement et testée à 25 psi
- Peuvent être utilisées pour les applications nécessitant une jonction isolée.
- Temps de réponse : 0,75 seconde ou plus
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
- Sonde à fil unique isolé en FEP, avec FEP sur gaine
- Chaque sonde est scellée hermétiquement et testée à 25 psi
- Nettoyage facile pour de multiples usages dans différentes applications
- Le type “T” est recommandé pour une utilisation à basse température
- Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité, car elles risquent de rouiller
Spécification
Thermo-sonde |