Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill III
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 2000 w ou6830 BTU.
Marque: Thermo Scientific™ 198222120000
Beschreibung
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 2000 W ou 6830 BTU. La gamme compacte de refroidisseurs Thermo Scientific™ ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600et 2000 watts. Des conceptions innovantes intégrées, comme des raccords de plomberie minimisés et un système de filtre fluide à plein débit, optimisent la fiabilité du produit. Caractérisée par sa simplicité de conception et d’utilisation, la plate-forme ThermoChill garantit des années de régulation fiable de la température pour répondre aux exigences de toutes les applications courantes.
- Accès aisé pour le remplissage.
- Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité.
- Thermostat numérique intuitif.
- Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
- Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
- Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport.
- En option : communications numériques type RS232 ou RS485
Spezifikation
ThermoChill III LR, 230 V/50 Hz, PD-2, RS 232 | |
RS232 | |
2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar) | |
-10°C à +30°C | |
–10°C à +30°C | |
230 V |
Marquage CE / homologation UL | |
Jusqu'à 1 900 W | |
PD2 (pompe à déplacement positif) | |
R134A | |
± 0,1°C |