Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill I
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700W ou2391 BTU. Les caractéristiques innovantes du ThermoChill I optimisent la fiabilité du produit.
3464.00€ - 3920.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE / homologation UL |
---|---|
Gamme de températures | -10°C à +30°C |
Réfrigérant | R134A |
Température (point de consigne) | –10°C à +30°C |
Code produit | Marque | Description | Puissance de refroidissement | Température (point de consigne) | Communications | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Puissance de refroidissement | Température (point de consigne) | Communications | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15391647
|
Thermo Scientific™
196221010000 |
ThermoChill I LR, 230 V/50 Hz, PD-1 | Jusqu’à 600 W | –10°C à +30°C | Néant |
3609.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15301657
|
Thermo Scientific™
196221120000 |
ThermoChill I LR, 230 V / 50 Hz, PD-1 RS232 | Jusqu’à 600 W | -10°C à +30°C | Néant |
3920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15985171
|
Thermo Scientific™
196224010000 |
ThermoChill I LR, 230 V / 50 Hz, MDCI | Jusqu’à 600 watts | -10°C à +30°C | Aucun |
3464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15532541
|
Thermo Scientific™
196224120000 |
ThermoChill I LR, 230 V / 50 Hz, MDCI RS 232 | Jusqu’à 600 W | –10°C à +30°C | Néant |
3770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700 W ou 2 391 BTU, grâce aux refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill I.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.
- Accès aisé pour le remplissage.
- Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité.
- Thermostat numérique intuitif.
- Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
- Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
- Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport.
- Dimensions : 60,5 x 35,6 x 58,4 cm (23,8 x 14,0 x 23,0 in)
- En option : communications numériques type RS232 ou RS485
Spécification
Marquage CE / homologation UL | |
-10°C à +30°C | |
R134A | |
–10°C à +30°C |