Learn More
Eppendorf™ Thermoblock pour 4 lames
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hybridation à 4 lames compatible avec le Thermomixer™Comfort
Description
- Pour 4 lames
- Idéales pour les expériences d’hybridation sur lames, par exemple : microréseaux, FISH et CISH
- Efficacité d’hybridation accrue grâce au mélange rapide et homogène de l’échantillon (lors de l’utilisation du Thermomixer comfort)
- Le chauffage uniforme et le contrôle atmosphérique améliorent le rapport signal-arrière-plan, augmentent l’intensité du signal et offrent une excellente reproductibilité
- Stabilité thermique à haut niveau lors de l’hybridation
- Le système assure le plus haut niveau d’homogénéité des paramètres d’hybridation entre les chambres
- Les tampons du réservoir garantissent une humidité élevée de l’air
- Intérieur à l’épreuve de la lumière
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Hybridation à 4 lames compatible avec le Thermomixer™Comfort |
Capacité | Dimensions de lame de 75-76,5 mm de longueur, 25-26 mm de largeur et 0,9-1,2 mm de hauteur |
No. of Places | 4 |
Type | Bloc |
Vitesse | 1 400 tr/min |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Thermoblock pour 4 lames >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu