Learn More
Eppendorf™ Plaque d’adaptation pour thermoblocks
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes à essai PCR, 96 x 0,2 ml, MTP
Description
- Tubes faciles d’accès
- Tubes PCR 96 x 0,2 ml et plaques PCR 96
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai PCR, 96 x 0,2 ml, MTP |
Capacité | Tubes 0,2 ml |
No. of Places | 96 trous |
Plage de températures (métrique) | -99°C |
Type | Accessoire ; Plaque d’adaptation |
Hauteur (métrique) | 120 mm |
Tension | 100/240 V |
Fréquence | 50/60 Hz |