Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC Phase UFC-1 ultrarapides
Colonnes narrow-bore courtes s’utilisant avec le chromatographe Thermo Scientific TRACE GC Ultra
2370.00€
Code produit | Marque | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11531004
|
Thermo Scientific™
UFMC00502010006 |
0.4 μm | 10 m | ||||||
Description
- Réduit la durée du cycle analytique pour un débit accru
- Longue durée de vie de la colonne